3-Oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Hydroxy-2-quinoxalinecarboxylic acid
OR322298-100MG OR322298-250MG OR322298-500MG
APOSOR322298-100MGEA 39.5 EUR
APOSOR322298-100MG APOSOR322298-250MG APOSOR322298-500MG
3-Oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylic acid
3-Oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylic acid
Formule: C9H6N2O3
Smeltpunt: 267…268 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1204-75-7