3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR322304-5G OR322304-1G
APOSOR322304-5GEA 36.6 EUR
APOSOR322304-5G APOSOR322304-1G
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid
Formule: C₁₂H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059082
CAS nummer: 143355-56-0