(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR322311-5G OR322311-25G
APOSOR322311-5GEA 24.6 EUR
APOSOR322311-5G APOSOR322311-25G
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀BrN
Kookpunt: 140…145 °C/30mmHg
Smeltpunt: –25 °C
Dichtheid: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066026
CAS nummer: 27298-97-1
UN: 3265
ADR: 8,III