2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32232-1G OR32232-5G
APOSOR32232-1GEA 0 EUR
APOSOR32232-1G APOSOR32232-5G
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde 95%
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde
Formule: C₉H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016596
CAS nummer: 7310-95-4