5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Bromothiophene-2-carbaldehyde oxime
OR322321-500MG OR322321-1G
APOSOR322321-500MGEA 51.2 EUR
APOSOR322321-500MG APOSOR322321-1G
5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
Formule: C₅H₄BrNOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00126375
CAS nummer: 2160-63-6