4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR322327-25G OR322327-5G
APOSOR322327-25GEA 225 EUR
APOSOR322327-25G APOSOR322327-5G
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde 98%
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00056104
CAS nummer: 5551-11-1