4-(Morpholinomethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR322351-1G OR322351-5G
APOSOR322351-1GEA 22 EUR
APOSOR322351-1G APOSOR322351-5G
4-(Morpholinomethyl)aniline
4-(Morpholinomethyl)aniline
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03659020
CAS nummer: 51013-67-3