1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: DABCO
OR322352-1KG OR322352-500G OR322352-100G
APOSOR322352-1KGEA 70.1 EUR
APOSOR322352-1KG APOSOR322352-500G APOSOR322352-100G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Formule: C₆H₁₂N₂
Kookpunt: 174 °C/760mmHg
Smeltpunt: 156…159 °C
Dichtheid: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006689
CAS nummer: 280-57-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II