2-Methoxy-4-vinylphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR322411-1G OR322411-5G OR322411-25G
APOSOR322411-1GEA 43.8 EUR
APOSOR322411-1G APOSOR322411-5G APOSOR322411-25G
2-Methoxy-4-vinylphenol
2-Methoxy-4-vinylphenol
Formule: C₉H₁₀O₂
Kookpunt: 108…110 °C
Smeltpunt: 25…29 °C
Dichtheid: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015437
CAS nummer: 7786-61-0