3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR322434-1G OR322434-250MG
APOSOR322434-1GEA 665 EUR
APOSOR322434-1G APOSOR322434-250MG
3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03839908
CAS nummer: 370864-72-5