3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR322436-1G OR322436-250MG
APOSOR322436-1GEA 342 EUR
APOSOR322436-1G APOSOR322436-250MG
3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₈ClNO₃S
Smeltpunt: 88…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02222873
CAS nummer: 23905-46-6
UN: 3261
ADR: 8,III