3-Nitrosalicylaldehyde 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR322457-1G OR322457-5G
APOSOR322457-1GEA 54.1 EUR
APOSOR322457-1G APOSOR322457-5G
3-Nitrosalicylaldehyde 99%
3-Nitrosalicylaldehyde
Formule: C₇H₅NO₄
Smeltpunt: 105…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041874
CAS nummer: 5274-70-4