2-(2-Propynyloxy)benzenecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32246-1G OR32246-5G
APOSOR32246-1GEA 338 EUR
APOSOR32246-1G APOSOR32246-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarboxylic acid 95%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001228
CAS nummer: 55582-31-5