3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR322467-1G OR322467-25G OR322467-5G
APOSOR322467-1GEA 0 EUR
APOSOR322467-1G APOSOR322467-25G APOSOR322467-5G
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C5H3ClN2O2
Smeltpunt: 117…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318438
CAS nummer: 27398-39-6