1-Indancarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid, 1-Indanecarboxylic acid
OR322479-1G OR322479-5G
APOSOR322479-1GEA 73 EUR
APOSOR322479-1G APOSOR322479-5G
1-Indancarboxylic acid 98%
1-Indancarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021239
CAS nummer: 14381-42-1