1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1-ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32249-1G OR32249-5G
APOSOR32249-1GEA 271 EUR
APOSOR32249-1G APOSOR32249-5G
1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1-ethanone
Formule: C₁₂H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02572018
CAS nummer: 22106-37-2