2-Aminopyrimidine-5-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR322504-1G OR322504-5G
APOSOR322504-1GEA 24.6 EUR
APOSOR322504-1G APOSOR322504-5G
2-Aminopyrimidine-5-carbaldehyde
2-Aminopyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₅H₅N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03701714
CAS nummer: 120747-84-4