2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR322524-1G OR322524-500MG
APOSOR322524-1GEA 330 EUR
APOSOR322524-1G APOSOR322524-500MG
2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-amine
2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-amine
Formule: C₁₃H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424666
CAS nummer: 96923-01-2