2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR322579-250MG OR322579-100MG OR322579-1G
APOSOR322579-250MGEA 310 EUR
APOSOR322579-250MG APOSOR322579-100MG APOSOR322579-1G
2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
Formule: C₉H₈BrNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06666938
CAS nummer: 65447-49-6
UN: 1759
ADR: 8,III