(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR322596-1G OR322596-5G
APOSOR322596-1GEA 90.6 EUR
APOSOR322596-1G APOSOR322596-5G
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt
Formule: C₁₁H₁₇NO₄S
Dichtheid: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066238
CAS nummer: 104530-79-2
UN: 1993
ADR: 3,III