1-(3-Chlorophenyl)-4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR322681-500MG OR322681-1G
APOSOR322681-500MGEA 417 EUR
APOSOR322681-500MG APOSOR322681-1G
1-(3-Chlorophenyl)-4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
1-(3-Chlorophenyl)-4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₇ClN₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00141204
CAS nummer: 339029-56-0