1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32269-1G OR32269-5G
APOSOR32269-1GEA 271 EUR
APOSOR32269-1G APOSOR32269-5G
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₆H₁₁N₃
MW: 125.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02255831
CAS nummer: 3524-33-2