6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-(1H-Pyrrol-1-yl)pyridine-3-carbonitrile
OR32272-1G OR32272-5G OR32272-25G
APOSOR32272-1GEA 182 EUR
APOSOR32272-1G APOSOR32272-5G APOSOR32272-25G
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinonitrile 95%
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinonitrile
Formule: C₁₀H₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00828638
CAS nummer: 218157-81-4