1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR322745-25G OR322745-5G
APOSOR322745-25GEA 198 EUR
APOSOR322745-25G APOSOR322745-5G
1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
Formule: C₆H₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016619
CAS nummer: 615-47-4
EINECS: 210-428-1