3-Methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2,5(1H,6H)-quinolinedione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32280-1G OR32280-5G
APOSOR32280-1GEA 271 EUR
APOSOR32280-1G APOSOR32280-5G
3-Methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2,5(1H,6H)-quinolinedione 95%
3-Methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2,5(1H,6H)-quinolinedione
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13184135
CAS nummer: 77903-18-5