4-Chloro-6-(4-methyl-1-piperazinyl)pyrimidine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR322861-1G OR322861-5G
APOSOR322861-1GEA 203 EUR
APOSOR322861-1G APOSOR322861-5G
4-Chloro-6-(4-methyl-1-piperazinyl)pyrimidine 96%
4-Chloro-6-(4-methyl-1-piperazinyl)pyrimidine
Formule: C₉H₁₃ClN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05739691
CAS nummer: 27174-60-3