1-[1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32293-1G OR32293-5G
APOSOR32293-1GEA 541 EUR
APOSOR32293-1G APOSOR32293-5G
1-[1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole 95%
1-[1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₇H₉N₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142028
CAS nummer: 303996-69-2