1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methylbenzene chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32296-1G OR32296-5G
APOSOR32296-1GEA 271 EUR
APOSOR32296-1G APOSOR32296-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methylbenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methylbenzene chloride
Formule: C₈H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01114570
CAS nummer: 38936-62-8