DL-Isoserine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR322969-10G OR322969-5G
APOSOR322969-10GEA 68.7 EUR
APOSOR322969-10G APOSOR322969-5G
DL-Isoserine 97%
DL-Isoserine
Formule: C₃H₇NO₃
Smeltpunt: 235 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008138
CAS nummer: 565-71-9