4-Chloro-1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32297-1G OR32297-5G
APOSOR32297-1GEA 338 EUR
APOSOR32297-1G APOSOR32297-5G
4-Chloro-1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
4-Chloro-1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
Formule: C₁₀H₇ClN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00140733
CAS nummer: 91895-39-5