2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
OR323097-100G OR323097-25G OR323097-10G
APOSOR323097-100GEA 395 EUR
APOSOR323097-100G APOSOR323097-25G APOSOR323097-10G
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90%
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Formule: C₆H₁₅ClOSi
Kookpunt: 170…172 °C
Vlampunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00009919
CAS nummer: 76513-69-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II