1-(2-Propynyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32315-1G OR32315-5G
APOSOR32315-1GEA 182 EUR
APOSOR32315-1G APOSOR32315-5G
1-(2-Propynyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
1-(2-Propynyl)-1H-indole-2,3-dione
Formule: C₁₁H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00225166
CAS nummer: 4290-87-3