1-Chloro-3,4-dihydro-2-naphthalenecarbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32322-1G OR32322-5G
APOSOR32322-1GEA 338 EUR
APOSOR32322-1G APOSOR32322-5G
1-Chloro-3,4-dihydro-2-naphthalenecarbaldehyde 95%
1-Chloro-3,4-dihydro-2-naphthalenecarbaldehyde
Formule: C₁₁H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02257735
CAS nummer: 3262-03-1