(2-Bromopropyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1-phenylpropane, (2-Bromopropyl)benzene
OR323250-25G OR323250-5G
APOSOR323250-25GEA 833 EUR
APOSOR323250-25G APOSOR323250-5G
(2-Bromopropyl)benzene
(2-Bromopropyl)benzene
Formule: C₆H₅CH₂CHBrCH₃
MW: 199.09 g/mol
Kookpunt: 107…109 °C
Dichtheid: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000149
CAS nummer: 2114-39-8