3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR323258-5G OR323258-25G
APOSOR323258-5GEA 71.6 EUR
APOSOR323258-5G APOSOR323258-25G
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione
Formule: C4HBr2NO2
Smeltpunt: 228…231 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00185696
CAS nummer: 1122-10-7
UN: 3261
ADR: 8,II