8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR323280-100G OR323280-25G OR323280-5G
APOSOR323280-100GEA 168 EUR
APOSOR323280-100G APOSOR323280-25G APOSOR323280-5G
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Formule: C₁₆H₁₃NO₃S
Smeltpunt: 215…217 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003998
CAS nummer: 82-76-8