3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
OR323284-1KG OR323284-250G OR323284-500G
APOSOR323284-1KGEA 103 EUR
APOSOR323284-1KG APOSOR323284-250G APOSOR323284-500G
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate 98%
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
Formule: C₁₀H₂₀O₅Si
MW: 248.35 g/mol
Kookpunt: 190 °C
Dichtheid: 1.045 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008593
CAS nummer: 2530-85-0