(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3233-100G OR3233-25G OR3233-500G
APOSOR3233-100GEA 84.7 EUR
APOSOR3233-100G APOSOR3233-25G APOSOR3233-500G
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide
Formule: C₄H₁₁NOS
Smeltpunt: 103…107 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05861479
CAS nummer: 196929-78-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable