(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3234-100G OR3234-25G OR3234-5G
APOSOR3234-100GEA 84.7 EUR
APOSOR3234-100G APOSOR3234-25G APOSOR3234-5G
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide
Formule: C₄H₁₁NOS
Smeltpunt: 104…106 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05861480
CAS nummer: 343338-28-3