1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32345-1G OR32345-5G
APOSOR32345-1GEA 541 EUR
APOSOR32345-1G APOSOR32345-5G
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03011790
CAS nummer: 383147-55-5