1-(Dimethylamino)-5-(3-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32346-1G OR32346-5G
APOSOR32346-1GEA 182 EUR
APOSOR32346-1G APOSOR32346-5G
1-(Dimethylamino)-5-(3-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one 95%
1-(Dimethylamino)-5-(3-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one
Formule: C₁₄H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056608
CAS nummer: 886361-10-0