4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-((6-Chloropyridin-3-yl)methyl)morpholine
OR32354-1G OR32354-5G
APOSOR32354-1GEA 182 EUR
APOSOR32354-1G APOSOR32354-5G
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine 95%
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00684829
CAS nummer: 311774-34-2