Methyl-5-methylpyrazole-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32362-1G OR32362-5G
APOSOR32362-1GEA 24.6 EUR
APOSOR32362-1G APOSOR32362-5G
Methyl-5-methylpyrazole-3-carboxylate 95%
Methyl-5-methylpyrazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03778987
CAS nummer: 25016-17-5