Methyl-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32372-1G OR32372-5G
APOSOR32372-1GEA 338 EUR
APOSOR32372-1G APOSOR32372-5G
Methyl-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Methyl-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate
Formule: C₁₂H₁₀ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00214711
CAS nummer: 4357-94-2