3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2Z)-3-(Dimethylamino)-2-phenylprop-2-enenitrile
OR32373-1G OR32373-25G OR32373-5G
APOSOR32373-1GEA 182 EUR
APOSOR32373-1G APOSOR32373-25G APOSOR32373-5G
3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile 95%
3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile
Formule: C₁₁H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01935969
CAS nummer: 18226-50-1