1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32380-25G OR32380-5G
APOSOR32380-25GEA 357 EUR
APOSOR32380-25G APOSOR32380-5G
1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173067
CAS nummer: 96450-53-2