4'-(2-Chloroethyl)acetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32384-25G OR32384-5G
APOSOR32384-25GEA 893 EUR
APOSOR32384-25G APOSOR32384-5G
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone 95%
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₁₁ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016350
CAS nummer: 69614-95-5