1-Allyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Oxo-1-(prop-2-en-1-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR32389-1G OR32389-5G
APOSOR32389-1GEA 164 EUR
APOSOR32389-1G APOSOR32389-5G
1-Allyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid 95%
1-Allyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00140660
CAS nummer: 66158-33-6