4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32394-1G OR32394-5G
APOSOR32394-1GEA 164 EUR
APOSOR32394-1G APOSOR32394-5G
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 95%
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00112345
CAS nummer: 321526-09-4