1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzene chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32399-1G OR32399-5G
APOSOR32399-1GEA 338 EUR
APOSOR32399-1G APOSOR32399-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzene chloride
Formule: C₈H₁₂ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01114579
CAS nummer: 317821-72-0